Documentos clave
5.04275
Sigma-Aldrich
CB1 antagonist AM251
Sinónimos:
CB1 antagonist AM251, N-(Piperidin-1-yl)-5-(4-iodophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, AM 251
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H21Cl2IN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
555.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
Clave InChI
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A potent and highly selective antagonist for cannabinoid subtyre 1 (CB1) receptor. Affinity for CB1 (IC50 = 8 nM, Ki = 7.49 nM) is more than 306-fold higher than that for CB2 receptors. Has been used in a study to determine its interaction with hippocampal neurons to enhance spatial memory in mice.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
CB₁ Receptor
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Gatley, S., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 331.
Gatley, S., et al. 1997. Life Sci.61, 191.
Lan, R., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 769.
Pertwee, R., 2005. Life Sci.76, 1307.
Ryberg, E., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Assini, F., et al. 2012. Behav. Pharmacol.23, 292.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable