Documentos clave
5.00487
Sigma-Aldrich
Glucokinase Activator II
Sinónimos:
Glucokinase Activator II, 4-((6-(azetidine-1-carbonyl)-5-fluoropyridin-3-yl)oxy)-2-ethyl-N-(5-methylpyrazin-2-yl)-2H-indazole-6-carboxamide, Hexokinase IV Activator II, Hexokinase D Activator II, GK Activator II
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22FN7O3
Número de CAS:
Peso molecular:
475.47
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
12 nM EC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell-permeable compound that reduces glucokinase Km for glucose (EC₅₀ = 120 nM & 350 nM, for human and rat enzyme). Enhances insulin secretion from INS-1 cells upon glucose exposure.
A cell-permeable indazole derivative that reduces glucokinase Km for glucose (EC50 = 120 nM and 350 nM, respectively, for human and rat enzyme) and effectively enhances insulin secretion from rat insulinima INS-1 cells upon 5 mM glucose exposure (EC50 = 170 nM). Shown to be orally available in rats (F = 69%; Cmax = 1490 ng/mL; t1/2 = 2.6 hr; AUC = 5440 ng·hr/mL; 5 mg/kg p.o.) and exhibit blood glucose lowering efficacy in OGTT (2 g/kg oral glucose challenge 1 h after single drug oral dosage) test on fasted rats (22% reduction of AUC; 250 mg/kg p.o.) in vivo.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Glucokinase
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (=2-°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Pfefferkorn, J. A., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 7100.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable