499260
Osteopontin, His•Tag®, Mouse, Recombinant, Mouse
Sinónimos:
rmOPN
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤100 pg/μg Endotoxins (pg/μg rmOPN)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Chiba, S., et al. 2000. Microbiol. Immunol. 44, 319.
Miyazaki, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 14432.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable