492040
Nrf2 Activator
The Nrf2 Activator modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Nrf2 Activator, (E)-1-(2-Methoxyphenyl)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one, Nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 Activator, 2-Trifluoromethyl-2ʹ-methoxychalone, Antioxidant Response Element Activator II, ARE Activator II, Antioxidant Response Element Activator II, ARE Activator II, (E)-1-(2-Methoxyphenyl)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one, Nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 Activator, 2-Trifluoromethyl-2ʹ-methoxychalone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
syrup
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(/C=C/C1=C(C=CC=C1)C(F)(F)F)C2=C(OC)C=CC=C2
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2