Documentos clave
4.90288
Sigma-Aldrich
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinónimos:
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17F6N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
433.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
liquid
potencia
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
densidad
1.437 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable