4.90049
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinónimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-71 °C
densidad
1.20 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
288 °C