4450-OP
Ethyl Alcohol 200 Proof 1PC X 4L
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Nivel de calidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup