Documentos clave
444247
Sigma-Aldrich
MMP Inhibitor II
The MMP Inhibitor II, also referenced under CAS 203915-59-7, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
MMP Inhibitor II, N-Hydroxy-1,3-di-(4-methoxybenzenesulphonyl)-5,5-dimethyl-[1,3]-piperazine-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N3O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
513.58
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H27N3O8S2/c1-21(2)13-23(33(27,28)17-9-5-15(31-3)6-10-17)20(19(25)22-26)24(14-21)34(29,30)18-11-7-16(32-4)8-12-18/h5-12,20,26H,13-14H2,1-4H3,(H,22,25)
Clave InChI
MCSWSPNUKWMZHM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A potent, reversible, broad range inhibitor of matrix metalloproteinases. Inhibits MMP-1 (IC50 = 24 nM), MMP-3 (IC50 = 18.4 nM), MMP-7 (IC50 = 30 nM), and MMP-9 (IC50 = 2.7 nM).
A potent, reversible, broad-range inhibitor of matrix metalloproteinases. Inhibits MMP-1 (IC50 = 24 nM), MMP-3 (IC50 = 18.4 nM), MMP-7 (IC50 = 30 nM), and MMP-9 (IC50 = 2.7 nM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 24 nM, 18.4 nM, 30 nM, 2.7 nM, against MMP-1, MMP-3, MMp-7, and MMP-9, respectively
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparación
Requires vigorous vortexing for 60 seconds to completely solubilize the product.
Otras notas
Pikul, S., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 3568.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable