423500
Anti-Klotho Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-KL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Kl(16591)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescence)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Martin, G.M. and Mian, I.S. 1997. Nature390, 18.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable