Documentos clave
407255
Sigma-Aldrich
IGFBP-rp1/IGFBP-7, His-Tag, CF, Mouse, Recombinant
Sinónimos:
IGFBP-7
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Recombinant, mouse insulin-like growth factor binding protein-related protein 1 (IGFBP-rp1) consisting of amino acids 28-281 and expressed in S. frugiperda 21 cells with an N-terminal His•Tag. Mouse IGFBP-rp1 cDNA encodes a 281 amino acid precursor protein which contains a putative 25 aa signal peptide and a 256 aa mature region. IGFBP modifies affinities of the binding proteins to IGF.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Functional ELISA Immobilized rmIGFBP-rp1/IGFBP-7 (500 ng/ml) produces 50% optimal binding to rhCCL21/6Ckine at 4-20 ng/ml.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
Lyophilized from 0.2 µm sterile-filtered PBS.
Reconstitución
Reconstitute to 100 µg/ml in sterile PBS.
Otras notas
Ahmed, S. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.310, 612.
Nagakubo, D. et al. 2003. J. Immunol.171, 553.
Wilson, HM. et al. 2002. Cell Growth Differ.13, 205.
Degeorges, A. et al. 2000. J. Histochem. Cytochem.48, 747.
Kato, M.V. 2000. Mol. Med.6, 126.
Hwa, V. et al. 1999. Endocr. Rev.20, 761.
Kim, HS. et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94,12981.
Kato, M.V. et al. 1996. Oncogene12, 1361.
Oh, Y. et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30322.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1