407248
IGF-1R Inhibitor II, PQ401
The IGF-1R Inhibitor II, also referenced under CAS 196868-63-0, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
IGF-1R Inhibitor II, PQ401, N-(2-Methoxy-5-chlorophenyl)-Nʹ-(2-methylquinolin-4-yl)-urea, PQ401
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H16ClN3O2/c1-11-9-15(13-5-3-4-6-14(13)20-11)21-18(23)22-16-10-12(19)7-8-17(16)24-2/h3-10H,1-2H3,(H2,20,21,22,23)
Clave InChI
YBLWOZUPHDKFOT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
IGF-1R
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable