Documentos clave
40-50015
Millipore
Líquido envolvente, 20 l
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 20 L
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los instrumentos FLEXMAP 3D, Luminex 100 y Luminex 200 requieren líquido envolvente que sirva como medio para transportar la muestra a la óptica del instrumento.
Aplicación
Para utilizar con los sistemas FlexMAP 3D, Luminex 200 y Luminex 100
Ligadura / enlace
Sustituye a: Este producto sustituye al nº de referencia SHEATHFLUID.
Información de sustitución: 40-50015 se ha sustituido por 40-50021.
Información legal
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable