Documentos clave
3810-OP
Millipore
DTE
OmniPur® Grade, >= 99.0%
Sinónimos:
OmniPur® DTE, Dithioerythitol
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
actividad extraña
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condiciones de envío
ambient
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clave InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
A (285 nm, 0.02 M, water): ≤0.15AU
DNase: None detected
Melting point: 82-85°C
Protease: None detected
Purity: ≥99.0%
RNase: None detected
Solubility (5%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3