Documentos clave
35-002
Sigma-Aldrich
STK Antibody, 20X
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-MPPH, Anti-MPPH2, Anti-PKB-GAMMA, Anti-PKBG, Anti-PRKBG, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma, Anti-STK-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AKT3(10000)
Inmunógeno
a proprietary formulation containing STK antibody at 20X concentration for use in KinEASE fluorescence polarization assays
Aplicación
STK Antibody, 20X detects level of STK & has been published & validated for use in IP.
Calidad
routinely used as an STK antibody in KinEASE fluorescence polarization assays
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2