Documentos clave
341691
Millipore
Ficoll® 400 Reagent, Molecular Biology Grade
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: soluble
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable