341599
FGF-10, Human, Recombinant
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Nomura, S., et al. 2008. Br. J. Cancer99, 305.
Zhang, X., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 15694.
Beer, H.D., et al. 2005. Oncogene24, 5269.
Jaskoll, T., et al. 2005. BMC Dev. Biol.5, 11.
Rice, R., et al. 2004. J. Clin. Invest.113, 1692.
Donjacour, A.A., et al. 2003. Dev. Biol.261, 39.
Mailleux, A.A., et al. 2002. Development129, 53.
Sakaue, H., et al. 2002. Genes Dev.16, 908.
Makarenkova, H.P., et al. 2000. Development127, 2563.
Makarenkova, H.P., et al. 2000. Development127, 2563.
Pirvola, U., et al. 2000. J. Neurosci.20, 6125.
Weaver, M., et al. 2000. Development127, 2695.
Igarashi, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13230.
Min, H., et al. 1998. Genes Dev.12, 3156.
Bellusci, S., et al. 1997. Development124, 4867.
Emoto, H., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 23191.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3