Documentos clave
324351
Millipore
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Sinónimos:
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside, Dodecylglucoside
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
CMC
130 μM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Descripción general
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. CMC: 130 μM.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Nota de preparación
This detergent is not soluble above the CMC (130 µM or 0.45 mg/ml).
Reconstitución
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
Otras notas
Deber, C.M., and Hsu, L.C. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.134, 731.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable