Documentos clave
317210
Millipore
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
Sinónimos:
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt, 1-(2-Nitro-4,5-dimethoxyphenyl)-1,2-diaminoethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, Dimethoxynitrophenamine, 4Na
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19N3O12 · 4Na
Peso molecular:
561.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥93% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
orange
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis. Can be microinjected or used with permeabilized cells. May also be useful as caged Mg2+ chelator. Kd (Ca2+) = 5 nM; Kd (Mg2+) = 2-5 µM.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Mulkey, R.M., and Zucker, R.S. 1993. J. Physiol. 462, 243.
Zucker, R.S. 1993. Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992. Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S. 1990. J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988. Science241, 842.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable