256455-M
Big CHAP, Deoxy
A non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO. Has reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 8-16.
Sinónimos:
Big CHAP, Deoxy, N,N- bis-(3-D-Gluconamidopropyl)deoxycholamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
número de agregación
8 - 16
color
white
CMC
1.1 - 1.4 mM
solubilidad
water: 5%
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60
Clave InChI
OJSUWTDDXLCUFR-HGZMBBKESA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable