233483
Coagulation Factor XIa, Human Plasma
Coagulation Factor XIa, Human Plasma, is a native coagulation factor XIa prepared from homogeneous Factor XI by activation with human Factor XIIa. Factor XIIa is removed after activation.
Sinónimos:
Coagulation Factor
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable