Documentos clave
205535
Sigma-Aldrich
CA 1001
A neutral ionophore with extremely high selectivity for Ca2+ ions.
Sinónimos:
CA 1001, (-)-(R,R)-N,Nʹ- bis[11-(Ethoxycarbonyl)undecyl]-N,Nʹ-4,5-tetramethyl-3,6-dioxaoctanediamide, ETH 1001
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H72N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
684.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
oil (highly viscous)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
translucent light yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C38H71N2O8/c1-6-45-37(43)25-21-17-13-9-8-11-15-19-23-28-40(29-24-20-16-12-10-14-18-22-26-38(44)46-7-2)30-27-39(5)35(41)31-47-33(3)34(4)48-32-36(40)42/h33-34H,6-32H2,1-5H3/q+1
Clave InChI
ZMCUZULVZVMNMY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A neutral ionophore with extremely high selectivity for Ca2+ ions. Used in membrane electrodes for the determination of Ca2+ activity. Also useful for transport studies in biological membranes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A neutral ionophore with extremely high selectivity for Ca2+ ions.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Lee, M. H., et al. 2002. Anal. Chem.74, 2603.
Simon, W., and Carafoli, E. 1979. Methods Enzymol.56, 439.
Simon, W., et al. 1978. Ann. N.Y. Acad. Sci.307, 52.
Caroni, P., et al. 1977. Biochim. Biophys. Acta470, 437.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable