20-168
Tampón de lisis/lavado Mg2+, X5
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
Application
Tampón de lisis/lavado Mg2+, X5 puede utilizarse en ensayos de proteína G. También es adecuado para utilizar en kits de ensayos de activación.
Tampón de lisis/lavado Mg2+, X5 puede utilizarse en ensayos de proteína G. También es adecuado para utilizar en kits de ensayos de activación.
Physical form
HEPES 125 mM, pH 7,5, NaCl 750 mM, Igepal CA-630 al 5 %, MgCl2 50 mM, EDTA 5 mM y glicerol al 10 %.
Storage and Stability
1 año a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Current protocols, 1(5), e153-e153 (2021-05-28)
Plant organs and tissues contain multiple cell types, which are well organized in 3-dimensional structure to efficiently perform physiological functions such as homeostasis and response to environmental perturbation and pathogen infection. It is critically important to perform molecular measurements at
Cancer research, 80(4), 663-674 (2020-01-01)
Clinical evidence shows that following initial response to treatment, drug-resistant cancer cells frequently evolve and, eventually, most tumors become resistant to all available therapies. We compiled a focused library consisting of >500 commercially available or newly synthetized 8-hydroxyquinoline (8OHQ) derivatives