197330
Bcl-2 Inhibitor - CAS 383860-03-5 - Calbiochem
The Bcl-2 Inhibitor, also referenced under CAS 383860-03-5, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinónimos:
Bcl-2 Inhibitor - CAS 383860-03-5 - Calbiochem, 2,9-Dimethoxy-11,12-dihydrodibenzo[c,g][1,2]-diazocine 5,6-dioxide (A) and 5,5ʹ-Dimethoxy-2,2ʹ-dinitrosobenzyl (B)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
green
solubilidad
DMSO: 2.5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable