Documentos clave
1.93645
Supelco
Sulfato de magnesio heptahidratado
EMPLURA®
Sinónimos:
Sales de Epsom
About This Item
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable