Documentos clave
1.93622
Supelco
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
177.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c