Documentos clave
1.93007
Supelco
Peróxido de hidrógeno solution
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
presión de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What does 30% mean? w/w or w/v or v/v %? Please clarify.
    1 answer
    1. The concentration of this product is expressed in w/w (30 g H2O2 for 100 g solution).