Documentos
1.50834
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Cartucho TM=["LiChrospher"] Amino TM=["LICHROCART"] para HPLC
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L8
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
4.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
NH2 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Categorías relacionadas
General description
Cartucho para HPLC
LiChrospher® NH2 posee propiedades polares e hidrófobas y puede utilizarse para cromatografía de fase normal, fase inversa e intercambio iónico. Las aplicaciones típicas son las separaciones de carbohidratos por cromatografía de fase inversa o la separación de nucleótidos por cromatografía de intercambio iónico. Este absorbente se carga en un cartucho para HPLC LiChroCART 250-4. La conexión con el sistema de HPLC se consigue mediante la utilización del portacartuchos manu-CART NT (1.51486).
Application
  • Sensor heterocíclico basado en α-naftolbenceína para la detección de iones de Cu(II): se introduce una nueva aplicación de la 1-naftolbenceína como sensor fluorescente para la detección de iones de cobre en varias muestras ambientales. El diseño heterocíclico mejora la sensibilidad y la selectividad, lo que lo hace valioso para el control en tiempo real y los estudios ecológicos. Esta innovación no solo permite avanzar en el campo de los sensores químicos, sino que también contribuye a la química medioambiental al proporcionar una herramienta para la detección de iones metálicos potencialmente tóxicos (Saini et al., 2024).
Analysis Note
Presión ≤ 60 bar
Platos teóricos (N/m) (2-nitrotolueno): ≥ 45000
Simetría (2-nitrotolueno): 0,8 - 1,7
Factor de capacidad (2-nitrotolueno): 0,8 – 1,8
Legal Information
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class