1.50255
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 125-2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm), L × I.D. 125 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
17% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
12.5 cm × 2 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (hexylbenzene): ≥ 70000
Symmetry (hexylbenzene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (hexylbenzene): ≥ 8.0