Documentos clave
14-805-M
Sigma-Aldrich
Met (Y1248C) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation Y1248C. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 50 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Met Y1248C is a germline mutation that has been identified in patients with hereditary papillary renal carcinomas (HPRC).
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, Met amino acids 974-end, containing the mutation Y1248C.
Envase
Available in 250 μg --call for pricing and availability and reference catalog number 14-805M when ordering the 250 μg size.
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable