Key Documents
14-576
Sigma-Aldrich
Proteína histona H2A.X recombinante humana, 100 µg
Recombinant human Histone H2A.X for use as a substrate in in vitro enzymatic reactions, such as phosphorylation at Ser139 by Rsk1 or MSK1.
Sinónimos:
H2AX, Histone H2AX
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
biological source
human
Quality Level
mol wt
Mw ~15 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Fuente del producto: producido en E.coli
Histona H2A.X recombinante humana
Application
Para utilizar como sustrato en reacciones enzimáticas in vitro, como la fosforilación en la Ser139 por Rsk1 o MSK1.
Quality
Evaluada habitualmente por fosforilación de la histona H2A.X.
Other Notes
Para conocer datos de actividad específicos, consulte el Certificado de análisis de cada lote de esta enzima.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c