Documentos clave
14432-M
Millipore
YM Discs 100K NMWL 63.5MM 10PK
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable