Documentos clave
1.44242
Millipore
Tiras de agar YM Hycon®
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Tiras de agar Hycon listas para usar, Tiras de agar rosa-bengala
About This Item
Código UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Línea del producto
RCS®
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
envase
single packed of 50 units
fabricante / nombre comercial
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidad
for use with RCS® High Flow Touch
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
molds
yeasts
Descripción general
Las tiras de agar YM son medios de cultivo listos para usar para la evaluación de las levaduras y los hongos atmosféricos con muestreadores del aire RCS®. Cada tira de agar individual viene en una funda reutilizable y 100 % controlada visualmente, garantizando la máxima seguridad en entornos críticos. El agar rosa de Bengala cloranfenicol se carga en una película de respaldo flexible. El agar rosa de Bengala cloranfenicol es un medio selectivo para el recuento de levaduras y hongos. El cloranfenicol, la estreptomicina y la rosa de Bengala se incluyen como agentes selectivos para inhibir el crecimiento bacteriano. La rosa de Bengala también restringe el tamaño y la altura de las colonias de hongos de crecimiento rápido, lo que facilita la detección de hongos de crecimiento lento.
Aplicación
Las tiras de agar se utilizan para controlar el aire ambiental y los gases comprimidos con los muestreadores del aire RCS®.
Información legal
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable