Documentos clave
144216
Universal Battery Charger
for use with RCS® Isolator
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 kit
aplicaciones
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidad
for use with RCS® Isolator
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
940820 (RCS Isolator)
For charging the integrated 12 V NiMH batteries of the RCS Isolator operating unit
Información legal
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany