No, this product does not include Ras antibodies.
The Product Description is: GST fusion-protein, corresponding to the human Ras Binding Domain (RBD, residues 1-149) of Raf-1, expressed in E. coli provided bound to glutathione agarose. Purity >80%.
Formulation: 600µg of Raf-1 RBD agarose in 420µl of glutathione agarose beads, provided as a 50% agarose gel slurry in PBS containing 50% glycerol for a final volume of 840µl. Liquid suspension.
For more details, see a sample Certificate of Analysis:
https://www.emdmillipore.com/product/Ras-Assay-Reagent-Raf-1-RBD-agarose,MM_NF-14-278#documentation
14-278
Ras Assay Reagent (Raf-1 RBD, agarose)
Sinónimos:
Raf-1 RBD Assay Reagent, Ras Assay Reagent, Ras Detection Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... MRAS(22808)
Descripción general
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
-
このキットにRas抗体は含まれますか?
1 answer-