1.33011
Chloride Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
liquid
specific analyte(s)
chloride
technique(s)
photometry: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.