Documentos clave
12-549
Sigma-Aldrich
STK Substrate 2
STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays, liquid
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
STK Substrate 2, STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays.
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... AKT3(10000)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: Akt3/PKBγ
Calidad
routinely used as a serine/threonine kinase substrate with KinEASE fluorescence polarization assays
Almacenamiento y estabilidad
stable for 6 months at -20°C from date of shipment
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany