Documentos clave
1.25134
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.2 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Eshmuno®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 10 mm
volumen
0.2 mL
grupo activo de la matriz
Polyvinyl Ether
tamaño medio de partícula
85 μm
capacidad
~50 mL, resin binding capacity
aplicaciones
mAb
recombinant protein
vaccine development
técnica de separación
mixed mode
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
5 x 10 mm
Características y beneficios
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Información legal
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany