Documentos clave
1.18609
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Sinónimos:
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Descripción general
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
118609.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< 4.4 °C