Documentos clave
1.17091
Millipore
Base fácil de limpiar
stainless steel base
About This Item
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
stainless steel base
agency
non-compendial
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
dilution
(vertical air flow)
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100® Iso
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
La base de limpieza fácil MAS-100 ISO NT® para el cabezal de muestreo es un accesorio añadido diseñado para ser utilizado específicamente con MAS-100 ISO NT® y MAS-100 ISO MH®. Es compatible con las tapas perforadas de acero inoxidable. La familia MAS 100 Iso se ha desarrollado en especial para la supervisión y la medición de la contaminación microbiológica en ubicaciones de muestreo fijas de las salas limpias, los RABS y los aisladores. El cabezal de muestreo es de acero inoxidable con triabrazaderas y puede esterilizarse mediante descontaminación por gas o limpiándolo con un paño. El soporte pasivo de la placa de Petri es sólo para montaje horizontal. Se utiliza una abrazadera tri-clamp de 21,7 mm de diámetro interno y 50,5 mm de diámetro externo para conectar el tubo con la base del cabezal de muestreo y el instrumento. La junta de la pantalla de silicona se utiliza para precintar las conexiones de las tres abrazaderas en los instrumentos de la familia de productos MAS-100 Iso y evitar que el instrumento se contamine con partículas más grandes.
Application
La base de fácil limpieza MAS-100 ISO NT® de acero inoxidable para cabezal de muestreo con abrazadera Tri-clamp y malla metálica se utiliza para el control microbiológico del aire ambiente con muestreadores microbiológicos del aire de la familia MAS-100 Iso en aisladores, RABS y salas limpias de alto grado. Los dispositivos de muestreo microbiológico del aire son muy utilizados en aplicaciones farmacéuticas.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG