Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test Absorption maximum λmax. (water): 517 - 523 nm Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 460 - 600 TLC-Test: passes test Loss on drying (110 °C): ≤ 10 % Suitability for electrophoresis: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable