Documentos clave
1.10029
Supelco
Total Hardness Test
colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
MQuant®
analitos específicos
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
método de detección
colorimetric
Descripción general
Method: colorimetric with test strips (single test strips) <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
The total hardness test can be used to measure water hardness. Water hardness is caused by the presence of alkaline earths, primarily calcium and magnesium. Total hardness is measured as the sum of all calcium and magnesium ions.
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1