Documentos clave
1.09894
Supelco
Titriplex® solution A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®
Sinónimos:
Alkaline, determination
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
Nombre del producto
Titriplex® solution A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.141 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Información legal
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable