Documentos clave
1.09870
Supelco
Phosphate standard
1000 mg PO₄ (H₃PO₄ in H₂O) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
técnicas
ion chromatography: suitable
pH
1.4 (20 °C in H2O)
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
content (PO₄³⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 84k)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials