1.09693
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
Methyl laurate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>204 °C
mp
5 °C
temperatura de transición
flash point 115.6 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): conforms
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
139 °C - closed cup