Documentos
1.09526
Supelco
Tiras indicadoras de pH pH 1 - 10 Indicador universal
roll L 4.8 m, with color scale, graduations and accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Sinónimos:
Indicador químico de pH pH 1 - 10 Indicador universal, Tiras indicadoras de pH pH 1 - 10 Indicador universal
About This Item
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
Tiras indicadoras de pH pH 1 - 10 Indicador universal, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Level
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
1-10
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Los papeles indicadores de pH MQuant suministrados en rollos son perfectamente adecuados para conservación prolongada, ya que están protegidos contra las influencias externas, como la humedad, la luz y los gases del entorno. Estos papeles indicadores de pH se fabrican mediante la impregnación del papel de filtro de alta calidad con indicador o disoluciones mixtas de indicadores. El papel siempre está operativo, se saca con facilidad del carrete de plástico y puede cortarse a la longitud necesaria. El valor de pH se mide semicuantitativamente por comparación visual del color aparecido en el papel con los campos de la escala de color.
Rollo (4,8 m) con escala de color pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Analysis Note
Prueba de aplicación: conforme
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2