1.09275
Shorr staining solution
for hormonal cytodiagnosis
Formulario
liquid
temp. de autoignición
425 °C (ethanol)
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point 19 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The 500 ml bottle will provide approx. 1000 stainings. The Shorr staining solution is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
Nuclei: brownish red
Eosinophilic cytoplasm: red
Cyanophilic cytoplasm: blue-green
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C