Documentos clave
1.09237
Millipore
Cabezal de muestreo
for use with MAS-100 CG Ex®
About This Item
UNSPSC Code:
41103403
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
anodized aluminum
agency
non-compendial
description
pressure head
feature
no. of holes 300 autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
parameter
20 bar max. pressure (certified for use as a pressure vessel)
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex®
storage temp.
no temp limit
General description
El cabezal de muestreo SHLF-CG es un accesorio añadido diseñado para ser utilizado específicamente con MAS-100 CG Ex®. El MAS-100 CG Ex® se ha diseñado en especial para la supervisión y la medición de la contaminación microbiológica de los gases comprimidos. El método de muestreo se basa en el comprobado principio de impacto de Andersen y admite el uso de placas de Petri convencionales de 90 a 100 mm. La placa de cribado incluida es idéntica a otras tapas perforadas para muestreados de aire, como MAS-100 NT® que proporcionan 300 agujeros de un diámetro de 0,6 mm lo que produce una D50 de 1,1 μm a un caudal de 100 l/minuto. El cabezal de muestreo está certificado para su utilización como recipiente de presión hasta una presión máxima de 10 bar. El cabezal de muestreo está fabricado en aluminio anodizado con abrazaderas tri de acero inoxidable, y puede esterilizarse. El instrumento es un aparato de categoría 3 según la EN 600079-14:1997. También puede utilizarse en Zona 2 para los grupos de gases IIA, IIB y IIC, que comprenden sustancias inflamables que pueden plantear un peligro de explosión en las clases de temperatura de T1 a T6.
Application
Los dispositivos de muestreo microbiológico del aire son muy utilizados en las industrias farmacéutica y de cuidado personal, así como en aplicaciones medioambientales y de alimentos sólidos y líquidos.
Legal Information
MAS-100 CG Ex is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13