Documentos clave
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
Sinónimos:
Fluorescent indicator F₂₅₄
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171501
Número índice de la CE:
271-896-0
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
Nivel de calidad
impurezas
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
mp
1500 °C
solubilidad
<0.1 g/L
densidad
4.0 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1450 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
Clave InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Replaces: 9182-1; 9182
Nota de análisis
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable