Documentos clave
1.07857
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for atomic absorption spectroscopy (max. 0.0005% Ca)
Sinónimos:
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Sr · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
266.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-971-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
solubilidad
2058 g/L
densidad
1.95 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1050 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ba (Barium): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1