Documentos clave
1.07739
Supelco
Gel de sílice
for thin-layer chromatography
Sinónimos:
Silica gel
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número índice de la CE:
231-545-4
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Formulario
powder
Características
binder: no
fluorescent indicator
envase
pkg of 2.5 kg
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño de partícula
5-40 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
densidad aparente
200‑1430 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 µm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
Aplicación
Silica gel 60 HF₂₅₄ for thin-layer chromatography. CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
Nota de análisis
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure silica gel before additive addition.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable